Learn More
Robu™ Placas filtrantes de porosidad de la serie 15 00
Marca:  Robu™ 15409
Detalles adicionales : Peso : 0.08170kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16822776
  • 60.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
1Pack.
Placa de filtro
4,5 mm
40 mm