Learn More
Robu™ Placas filtrantes de porosidad de la serie 15 00
Marca:  Robu™ 15600
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12000442
  • 64.65€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
1Pack.
Placa de filtro
5 mm
60 mm