Learn More
Fisherbrand™ Septum for 10-425 screw thread cap
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
Marca: Fisherbrand™
474.05 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.30400kg
Descripción
- Septos
Especificaciones
Septos | |
9,5 mm | |
Sí | |
1,5 mm |
Azul, Blanco | |
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | |
1000 |