Learn More
Fisherbrand™ Septum for 10-425 screw thread cap
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.22500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11824820
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Septos
Especificaciones
Especificaciones
Septos
9 mm
1000
Rojo-naranja, Transparente
Caucho natural, TEF
1,3 mm