Learn More
Cytiva Sephaorose™ Fast Flow Anion Exchange Media: ANX
Used for preparative protein separations in both research and industrial applications
Marca: Cytiva 17-1287-10
Detalles adicionales : CAS : 64-17-5 Peso : 0.04700kg
Descripción
- La matriz de base hidrofílica garantiza niveles bajos de enlaces no específicos a niveles bajos de impurezas derivadas de células huésped en el grupo de elución
- La matriz está compuesta de 4 % de partículas de agarosa entrecruzadas
- Parte de la plataforma de intercambio iónico de flujo rápido Sepharose
- Alta estabilidad química que permite aplicar protocolos de limpieza «in situ» (CIP) y desinfección probados
- Disponible en una amplia gama de herramientas de desarrollo de procesos preempaquetadas
- Ligando: Dietilaminopropilo
- Tipo de intercambiador de iones: Intercambiador aniónico débil
- Capacidad iónica: Medio de 0,13 a 0,17 mmol Cl-/ml
- Capacidad de unión: 5 mg de tiroglobulina/ml de medio
- Especificación de presión/caudal: mínimo 200 cm/h, 100 kPa, columna XK 50/60, altura del lecho 25 cm
Aplicaciones:
Captura y purificación de proteínas.
Especificaciones
25 ml | |
ANX Sepharose 4 Fast Flow | |
pH de 3 a 13 |
Para separaciones de proteínas en aplicaciones de investigación e industriales | |
45 - 165 μm |
Seguridad y manipulación
- ANX Sepharose 4 Fast Flow (high sub), 25ml
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.