Learn More
Cytiva Medios de alta resolución Sephacryl™
Purifique proteínas, polisacáridos y otras macromoléculas por filtración de gel a escala industrial y de laboratorio. Los medios de alta resolución Cytiva Life Sciences™ Sephacryl™ permiten purificaciones rápidas y reproducibles.
Marca: Cytiva 17-0584-10
Detalles adicionales : Peso : 0.24000kg
Descripción
- Purificación rápida y reproducible de proteínas, polisacáridos y otras macromoléculas
- Medios de filtración en gel que proporcionan alta resolución de forma rápida y sencilla
- Disponible en cinco rangos de fraccionamiento diferentes, permite separaciones reproducibles en un amplio rango de peso molecular
- Medio de bioprocesamiento compatible para aplicaciones industriales y bien establecido en procesos aprobados
- Disponible en diferentes tamaños de envase a granel y prácticos formatos preempaquetados para facilitar la ampliación y el desarrollo de procesos
- Estabilidad física, química y fácil manejo a largo plazo
- La naturaleza hidrófila permite la máxima recuperación y la mínima adsorción no específica
- Tamaño de partícula medio: 50 μ m
- Matriz: Dextrano de alilo N, N’-metilenobisacrilamida
- Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: 3-11
- Vida útil: 5 años
Especificaciones
0,2 M de NaOH, 0,1 M de HCl, 1 M de ácido acético, 8 M de urea, 6 M de guanidina HCl, SDS al 1 %, etanol al 20 %, propanol al 30 %, acetonitrilo al 30 % (probado a 40 °C durante 1 semana), 0,5 M de NaOH (solo para la limpieza «in stiu») | |
150mL | |
15 cm | |
1bar | |
50 μm | |
De 4° a 30 °C | |
Gel Filtration Media |
Medios Sephacryl S-200 | |
5,9 in | |
> 150 cm/h | |
De 3 a 11 | |
Dextrano de alilo N, N’-metilenobisacrilamida | |
Purificación de proteínas, polisacáridos y otras macromoléculas |
Seguridad y manipulación
- Sephacryl S-200 High Resolution, 150 ml
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol