Learn More
Sepabeads™ SP207, resina adsorbente sintética, tipo altamente poroso, 120 g/l en PS-DVB bromado, P.R. 110 Angstroms, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15405045
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • La bromación del anillo aromático proporciona una mayor hidrofobicidad y, en consecuencia, una mayor selectividad para moléculas hidrófobas frente a los adsorbentes sintéticos de estireno/DVB convencionales, como la resina Diaion™ HP20.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sepabeads™ SP207, synthetic adsorbent resin
Forma física Gránulos de 250 μm, S.A. 600 m
Nombre de nota Highly porous type, 120g/L on brominated PS-DVB
CAS 87924-01-4
Tamaño de partículas 250μm, P.R. 110Å
Fórmula molecular C18H18
Densidad 1.19 g/mL
Color Marrón
Sinónimo styrene/divinylbenzen, divinylbenzene-styrene, styrene divinylbenzene, styrene-divinylbenzene, styrene/divinylbenzene, styrene-divinyl benzene, benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene, brominated, st dvb, divinylbenzene; styrene, 1,2-diethenylbenzene; styrene
Cantidad 1 kg
Información de solubilidad It is insoluble in water.
Clave InChI CHRJZRDFSQHIFI-UHFFFAOYSA-N
Área de la superficie 600m2/g
SMILES C=CC1=CC=CC=C1.C=CC1=CC=CC=C1C=C
Nombre IUPAC 1,2-bis(etenil)benceno;estireno
Peso molecular (g/mol) 234.342
PubChem CID 174664