Learn More
Sepabeads™ SP850, resina adsorbente sintética, tipo altamente poroso, 85 g/l en PS-DVB, P.R. 45 angstroms, Thermo Scientific Chemicals
Separaciones de amino ácidos, moléculas pequeñas en hidrofobicidad media en disolventes polares
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 046594.A1
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Gránulos de 250 μm,S.A. 930m | |
Highly porous type, 85g/L on PS-DVB | |
250μm, P.R. 45Å | |
Blanco a amarillo | |
930m2/g |
Sepabeads™ SP850, synthetic adsorbent resin | |
Odorless | |
1.01 g/mL | |
1 kg |
RUO - Para uso exclusivo en investigación