Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Sentino™ Metricel™ Black Membrane
Filter dispense packs for Sentino dispenser are ideal for high throughput microbiology testing labs looking for more ergonomic, faster ways to handle individual membranes.
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) 68125
Detalles adicionales : Peso : 1.12100kg
Descripción
- Los dispensadores de filtros son ideales para laboratorios de pruebas de microbiología de alto rendimiento que buscan formas más ergonómicas y rápidas de manejar membranas individuales
- Diseñado para dispensar asépticamente un disco de membrana con solo tocar un botón
- Sometida a irradiación gamma y lista para su uso
- Para uso exclusivo en investigación
Especificaciones
PES modificada con membrana negra Metricel | |
No estéril | |
47 mm |
0,8 μm | |
Paquete de 1000, paquete dispensador de 200 |