Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Sentino™ Filters Funnel, Gamma Irradiated
Sentino™ Filter Funnels are single-use funnels designed for use with the Sentino™ pump with a press-fit seal, membrane guides and forceps access point allowing for simple set up and membrane removal.
114.00€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Esterilidad | Estériles |
Tipo de producto | Embudo |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17124431
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4870 |
100 mL | 25/funda, 100/paq. |
114.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17134431
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4871 |
250 mL | 20/funda, 80/paq. |
114.00€
paquete de 80 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- For research use only
Especificaciones
Polipropileno | |
Estériles | |
Embudo |