Learn More
SemperIt™ Guantes de protección de nitrilo Semperguard™ Comfort
Click to view available options
XL (size 9-10); 90/pk.
Descripción
- Muy cómodos de llevar. Sin polvo. Puntas de dedos texturizadas y puño enrollado, adecuados para zonas sujetas a las normas HACCP.
- 240 mm de longitud y 0.2 mm de grosor.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE Clase I, EN 420, EN 374, EN 455, Categoría PPE III |
Coating Material | Interior suave, exterior con textura de dedos |
Color | Azul |
Desechables | Sí |
Hand | Ambidextro |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
En polvo | No |
Tamaño | XL (9-10), 9, 10 |
Esterilidad | No |