Learn More
Keystone Cleanroom Products Self Seal Tyvek™ Steam Sterilization Pouches
Keystone Cleanroom Products Self Seal Tyvek™ Steam Sterilization Pouches provide an excellent barrier from microbial contamination
Marca: Keystone Cleanroom Products BBMGTVKSS0628
1601.78 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 12.25070kg
Descripción
- Gran opción para piezas de equipo pesadas, con bordes afilados o envases que requieren que requieren desinfección de superficies después de la esterilización
- La película flexible a base de DuPont Tyvek™/poliéster no deja pelusas, es resistente a la humedad y a las perforaciones, es extremadamente resistente y está diseñada para esterilizarse en autoclave
- El lado de Tyvek™ ofrece una alta transpirabilidad al mismo tiempo que proporciona una excelente barrera contra la contaminación microbiana
- El lado de la película transparente ofrece una claridad excelente junto con la resistencia y la durabilidad
- Estas bolsas cuentan con una tira adhesiva de grado médico para un cómodo sellado automático
- Cada sobre tiene un indicador de proceso CLASE A, que cambia de rosa a marrón oscuro cuando se expone al vapor
- Cuando se abren los sellos despegables, prácticamente no se generan partículas en el aire
- Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
- Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
- Elimina la necesidad de utilizar y validar un sellador térmico
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Sellado automático | |
Esterilización por vapor | |
500/paq. |
Certificado de conformidad (COC) | |
Blanco | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
28 x 6 in |