Learn More
3M™ Casco de protección, con ventilación, CE
El casco de protección 3M™ SecureFit™ permite ajustar la posición y posee un sistema de arnés con ruleta de 4 puntos, muy fácil de usar, que cuenta con la exclusiva tecnología 3M™ Pressure Diffusion. Nuestro casco de protección sin visera tiene un sensor 3M™ UVicator™ que avisa cuando el casco se ha expuesto a una radiación UV excesiva y hay que sustituirlo.
Marca: 3M™ 7100175595
208.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.64960kg
Descripción
- Protección para la cabeza segura y cómoda contra la caída de pequeños objetos y para uso industrial general
- El sistema de suspensión incorpora la exclusiva tecnología patentada de difusión de presión 3M™
- La suspensión de trinquete de 4 puntos permite al usuario personalizar la altura y el ajuste gracias a los diversos niveles de ajuste vertical
- Los orificios de ventilación permiten que el aire fluya a través del casco
- Los orificios de ventilación opcionales permiten que el aire fluya a través del casco
- Inspirado en los cascos de escalada con un diseño sin ala para despejar la visibilidad hacia arriba
- El disco del sensor 3M™ UVicator™ le indica cuándo el casco ha superado el nivel permitido de exposición a la radiación UV y es el momento de reemplazarlo
- Se puede añadir material reflectante 3M™ Scotchlite™ para aumentar la visibilidad en condiciones de poca luz
- También se puede añadir material reflectante 3M™ Scotchlite™ para aumentar la visibilidad en condiciones de poca luz
- Homologado para deformación lateral (LD)
- Homologado para deformación lateral
Especificaciones
Rojo | |
ABS | |
Trinquete de 4 puntos |
Construcción, silvicultura, petróleo y gas | |
Casco de seguridad | |
Sí |