Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Anillo de sellado GFF/06 para Varian 6,0 mm SGE
Los empalmes de grafito proporcionan conexiones de sistema sin fugas, lo que mejora la cromatografía para sistemas que no son de MS
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 072604
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Facilidad de uso:
- Forma un sello fiable
- Reutilizable
- Material liso, forma un agarre suave a la columna capilar
- Bajas emisiones
Especificaciones
9,5 mm | |
4,6 mm | |
6 mm |
Grafito | |
Empalme reductor corto |