Learn More
Cytiva SE260/SE250 MiniVertical Electrophoresis System Replacement Parts: Spineless Combs
Marca:  Cytiva SE211A-10-1.5
Detalles adicionales : Peso : 0.00600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11300482
  • 97.98€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Unidad de electroforesis en gel de formato vertical SE 250, SE 260 Mini
Politetrafluoroetileno (PTFE)
0,05 in
7,2 μl/mm
0,03 in
Peine sin púas
10
0,15 cm
0,48 cm
0,1 cm