Learn More
Cytiva SE260/SE250 MiniVertical Electrophoresis System Replacement Parts: Plates
Marca: Cytiva SE262N-5
221.35 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.04120kg
Especificaciones
Unidad vertical HE260 Mini | |
Alúmina | |
1,05 cm |
Placa de aluminio con muescas | |
Rectangulares | |
0,1 cm |