Learn More
Labcon Tapones de rosca con juntas tóricas para microtubos SuperClear™
Con junta tórica de etileno-propileno
Marca: Labcon 3600-879-000-9
Detalles adicionales : Peso : 1.81440kg
Descripción
- Tapón para microtubos
- Con junta tórica de etileno-propileno
- Sin endotoxinas (apirógenos)
- Resina de polietileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.