Learn More
DWK Life Sciences Tapa roscada con abertura, para esmerilados de unión segura
Para fijar el macho DURAN™ en la hembra con rosca DURAN™.
Marca:  DWK Life Sciences 286215404
Detalles adicionales : Peso : 0.18000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15941551
  • 39.05€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La tapa con rosca abierta fija de forma fiable el núcleo de los cortes de seguridad DURAN™ en el manguito. Cuando se abre la conexión roscada, las juntas esmeriladas se separan automáticamente entre sí.
  • Fijación fiable de las secciones de seguridad DURAN™ entre sí (núcleo y manguito)
  • Cuando se abre la conexión roscada, las juntas esmeriladas se separan automáticamente entre sí
Especificaciones
Especificaciones
10/Paq.
Adecuado para la fijación de la molienda de seguridad DURAN
NS 29/32