Learn More
OHAUS™ Balanzas portátiles de precisión Scout™ STX
La velocidad de pesaje rápida y su alta resolución proporcionan resultados repetibles y fiables, lo que permite establecer nuevos estándares en el pesaje industrial y de laboratorio. Las balanzas portátiles de precisión OHAUS Scout STX ofrecen una navegación rápida y eficaz con pantalla táctil informativa a color. Ofrece varios modos de aplicación incorporados, por lo que incluso las tareas de pesaje más complejas resultan fáciles de realizar.
Marca:  OHAUS™ 30253069
561.96 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21987" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15559621
  • 610.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Estructura
  • Carcasa de ABS, plato de acero inoxidable, cubierta en uso reemplazable
Pantalla
  • Pantalla táctil LCD gráfica WQVGA a todo color (4,3 pulg en diagonal), teclado QWERTY y teclado numérico para entrada rápida de datos de GLP y GMP y otros datos de aplicaciones
  • La pantalla grande y resistente permite un funcionamiento sin esfuerzo a través de su estructura de menús con iconos informativos, que guía al usuario a través de cada paso de la aplicación de pesaje
Características del diseño
  • El tiempo de estabilización rápido de un solo segundo aumenta la productividad
  • Indicador de nivel en parte delantera
  • El sistema integrado de protección contra sobrecarga superior protege la balanza en entornos difíciles y exigentes
  • Indicadores de carga insuficiente
  • Indicador de batería baja y apagado automático
  • Indicador de estabilidad
  • Calibración: calibración externa de linealidad o de intervalo seleccionable por el usuario o digital con pesos externos
  • Diseño compacto para almacenamiento apilable
  • Ranura de seguridad integrada para evitar robos
  • Gancho para pesaje integrado para aplicaciones de pesaje bajo la balanza
  • Plataforma de pesaje de acero inoxidable extraíble
  • Función para guardar en memoria USB
  • Interruptor de bloqueo de menús para bloquear la balanza con una configuración específica
  • Bloqueo para transporte/almacenamiento integrado
  • Nueve idiomas de uso (inglés, español, alemán, italiano, francés, polaco, húngaro, checo y turco) para simplificar el pesaje
Funcionamiento
  • Adaptador de CA (incluido), pilas AA (no incluidas)
Comunicación
  • RS232 opcional, host USB, dispositivo USB, Bluetooth o Ethernet
Cortavientos
  • Diseñado con una pieza de cubierta superior fácil de retirar
  • Protege la muestra frente a influencias externas, lo que aumenta la velocidad y la repetibilidad de las mediciones
Aplicaciones
  • Pesaje: Determina el peso de los artículos en el plato en la unidad de medida seleccionada.
  • Pesaje porcentual Mide el peso de una muestra mostrado como un porcentaje de un peso de referencia predefinido.
  • Recuento de piezas: Cuenta el número de piezas en el plato mediante un peso uniforme.
  • Comprobación de peso Compara el peso de una muestra respecto a los límites definidos.
  • Peso dinámico/de animales: Pesa una carga de muestras inestable y obtiene la media de los pesos durante un determinado periodo.
  • Totalización: Mide pesos acumulativos de varios artículos y el total acumulativo puede superar la capacidad de la balanza.
  • Determinación de densidad: Determina la densidad de sólidos o líquidos. Con el gancho para pesaje integrado, es posible realizar pruebas de gravedad específicas para objetos que no pueden colocarse fácilmente en el plato de pesaje.
  • Retención de visualización: Mantiene el último peso estable o el primer valor de pesaje estable más alto en la pantalla.
  • Pesaje de mol: Mide el peso de una muestra y lo calcula en moles automáticamente.
Certifications
OIML F2 o clase ASTM 4
Compliance
  • Seguridad del producto: IEC/EN 61010-1; Norma UL de cat. 61010-1
  • Compatibilidad electromagnética: IEC/EN 61326-1; Clase B
Especificaciones
Especificaciones
OIML F2 o ASTM Clase 4
8,2 kg
mg, g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, grn, hk
Sin protector contra corrientes de aire
Plástico ABS, acero inoxidable
Rectangular
1 seg.
8000 g, M1
Pesaje, recuento de piezas, pesaje porcentual, control
170 mm
1 kg
RS-232 opcional, host USB, dispositivo USB, Bluetooth o
1 g
Pesaje general, laboratorio, entorno industrial
1 g
STX8200
1 g
10°C a 40°C
Balanza portátil de precisión
22,4 x 20,2 x 5,4 cm
140 mm
Adaptador de CA (incluido) o 4 pilas AA (no inclu