Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de neopreno verde Scorpio™ serie 8-354
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
Descripción
- Flexible
- Acabado con textura
- 100 % a prueba de líquidos
- Revestimiento de tejido elástico y suave sin costuras en el área de trabajo
- Cómodos de llevar, amortiguan la mano, absorben la transpiración y evitan rozaduras
- Buen agarre en húmedo. Una manipulación más segura se traduce en un aumento de la productividad
- Más fáciles de manipular, menos cansancio para la mano y más fáciles de poner y quitar
- Revestimiento de neopreno
- Amplia gama de protección química
- Certificación de la FDA21 CFR 177-2600
Aplicaciones:
- Limpieza de hornos, bombas de destilación, válvulas o líneas y proceso BTX de craqueadores
- Reparación y mantenimiento de equipos
- Llenado, mezcla y carga de materias primas
- Carga y descarga de equipos de procesamiento
- Apertura y drenaje de válvulas o líneas de bombas
- Apertura de hornos y drenaje de bombas, válvulas o líneas y proceso BTX de craqueadores
- Transferencia de líquidos y sólidos
- Supervisión del funcionamiento
- Almacenamiento de materias primas
- Transferencia de líquidos y sólidos entre recipientes y depósitos y equipos de procesamiento
Especificaciones
Material de la parte posterior | Neopreno |
Certificaciones/conformidad | ANSI, EN 388 : 3121, EN 374 |
Material del manguito | Neopreno |
Coating Material | Neopreno |
Laboratory/Cleanroom Use | Sí |
Tipo de producto | Guantes de inmersión |
Tamaño | 10 |
Modelo | 8-354 |
Estilo de puño de los guantes | Manopla |
Revestimiento | Algodón de punto de interbloqueo |