Learn More
Invitrogen™ Sclerostin (SOST) Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marca:  Invitrogen™ EHSOSTX5
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17195559
  • 2635.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
The Human Sclerostin (SOST) ELISA quantitates Hu Sclerostin human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu Sclerostin. Principle of the method The Human Sclerostin solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Regulador negativo del crecimiento óseo que actúa a través de la inhibición de la señalización Wnt y la formación ósea.
Especificaciones
Especificaciones
Q9BQB4
15 pg/ml
ELISA tipo sándwich de fase sólida
Kit de ELISA
Plasma, Sobrenadante, Suero
Ensayos de 5 x 96
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
50964
<12%
Concentrado de diluyente de ensayo, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, Tampón de lavado, Solución de parada, Anticuerpo de detección biotinilado, Cubiertas adhesivas para placas, Estándar, SAV-HRP, Cromógeno
5 × 96 pruebas
Investigación ósea
De 2 °C a 8 °C
Humano
4 h 45 min
De 40,96 pg/ml a 10 000 pg/ml
De 15 pg/ml a 10,000 pg/ml
Biotina
Otras proteínas
Este par de anticuerpos ELISA detecta SOST humano. Otras especies aún no determinadas.
Humano
Lector de microplacas colorimétrico
CDD,DAND61,VBCH,SOST
<10%
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
RUO
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
UNQ2976/PRO7455/PRO7476, CDD1, VBCH, SOST
1 h 20 min