Learn More
SCAPER Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | SCAPER |
|---|---|
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16876804
|
Proteintech
16994-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16866804
|
Proteintech
16994-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CCNA2/CDK2 regulatory protein that transiently maintains CCNA2 in the cytoplasm.Especificaciones
| SCAPER | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Q9BY12 | |
| 117521, 244891, 49855 | |
| SCAPER Fusion Protein Ag10679 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| SCAPER |
| 0.2 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| KIAA1454, MSTP063, SCAPER, Zfp291, Zinc finger protein 291, ZNF291 | |
| SCAPER | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |