missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SCAPER Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16866804 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16866804 150 μL 150 microlitros
16876804 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16866804

Marca: Proteintech 169941AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CCNA2/CDK2 regulatory protein that transiently maintains CCNA2 in the cytoplasm.

Especificaciones

Antígeno SCAPER
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica SCAPER
N.º de referencia del gen Q9BY12
Alias de gen KIAA1454, MSTP063, SCAPER, Zfp291, Zinc finger protein 291, ZNF291
Símbolos de los genes SCAPER
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno SCAPER Fusion Protein Ag10679
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 117521, 244891, 49855
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.