Learn More
SCAPER Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16876804 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16876804 20 μL 20 microlitros
16866804 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16876804
Marca: Proteintech 169941AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
CCNA2/CDK2 regulatory protein that transiently maintains CCNA2 in the cytoplasm.
Especificaciones
Antígeno SCAPER
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica SCAPER
N.º de referencia del gen Q9BY12
Alias de gen KIAA1454, MSTP063, SCAPER, Zfp291, Zinc finger protein 291, ZNF291
Símbolos de los genes SCAPER
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno SCAPER Fusion Protein Ag10679
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 117521, 244891, 49855
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG