Learn More
Abnova™ SCAMP2 Recombinant Protein
en la oferta
Especificaciones
Número de acceso | AAH01376 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
ID de gen (Entrez) | 10066 |
Peso molecular | 61.93 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16194442
|
Abnova™
H00010066-P01.10UG |
10 ug |
en la oferta
10 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16104452
|
Abnova™
H00010066-P01.25UG |
25 ug |
en la oferta
25 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
AAH01376 | |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
61.93 | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Wheat Germ (in vitro) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
SCAMP2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
10066 | |
SCAMP2 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
In vitro wheat germ expression system | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
MSAFDTNPFADPVDVNPFQDPSVTQLTNAPQGGLAEFNPFSETNAATTVPVTQLPGSSQPAVLQPSVEPTQPTPQAVVSAAQAGLLRQQEELDRKAAELERKERELQNTVANLHVRQNNWPPLPSWCPVKPCFYQDFSTEIPADYQRICKMLYYLWMLHSVTLFLNLLACLAWFSGNSSKGVDFGLSILWFLIFTPCAFLCWYRPIYKAFRSDNSFSFFVFFFVFFCQIGIYIIQLVGIPGLGDSGWIAALSTLDNHSLAISVIMMVVAGFFTLCAVLSVFLLQRVHSLYRRTGASFQQAQEEFSQGIFSSRTFHRAASSAAQGAFQGN | |
SCAMP2 | |
Human | |
Recombinant | |
Solution |