Learn More
Thermo Scientific™ Rotores Savant™ SpeedVac™ para concentradores de capacidad media y alta
Combine estos rotores con concentradores de capacidad media y grande Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™.
Marca: Thermo Scientific™ RH72-12
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
SpeedVac Rotors for Medium Capacity Concentrators for use with Savant SpeedVac Concentrators.
Rotores circulares:
- Facilidad de uso:
- Los orificios del tubo de varios tamaños aceptan distintos tamaños de muestra
- No se requieren accesorios adicionales
- Se ajustan directamente en el concentrador
Especificaciones
Tubos de vidrio y plástico: 72 (12 x 75mm), modelos de capacidad media | |
Rotor | |
72 tubos de vidrio y plástico | |
Tradicional |
Vidrio (tubo) y plástico (tubo) | |
SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA | |
RH72-12 | |
12 x 75 mm |