Learn More
Thermo Scientific™ Rotores Savant™ SpeedVac™ para concentradores de capacidad media y alta
Combine estos rotores con concentradores de capacidad media y grande Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™.
Marca: Thermo Scientific™ RH4-100
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
SpeedVac Rotors for Medium Capacity Concentrators for use with Savant SpeedVac Concentrators.
Rotores circulares:
- Facilidad de uso:
- Los orificios del tubo de varios tamaños aceptan distintos tamaños de muestra
- No se requieren accesorios adicionales
- Se ajustan directamente en el concentrador
Especificaciones
Matraces: 4 de 100 ml en forma de pera, modelos de capacidad media | |
SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA | |
RH4-100 |
Rotor | |
4 matraces en forma de pera de 100 ml | |
Tradicional |