Learn More
Thermo Scientific™ Rotores Savant™ SpeedVac™ para concentradores de capacidad media y alta
Combine estos rotores con concentradores de capacidad media y grande Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™.
Marca:  Thermo Scientific™ RH64-11
Detalles adicionales : Peso : 1.09000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11718549
  • 1087.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
SpeedVac Rotors for Medium Capacity Concentrators for use with Savant SpeedVac Concentrators.
Rotores circulares:
  • Facilidad de uso:
  • Los orificios del tubo de varios tamaños aceptan distintos tamaños de muestra
  • No se requieren accesorios adicionales
  • Se ajustan directamente en el concentrador
Especificaciones
Especificaciones
Microtubos: 64 x 1,5 ml, modelos de capacidad media
SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA
RH64-11
1,5 mL
Rotor
64 microtubos
Tradicional