Learn More
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Medium Capacity Concentrators for Combinatorial Chemistry Applications
Evaporate strong acids, bases and aggressive organic solvents with the Thermo Scientific™ SpeedVac Modular Vacuum Concentrators. Approved for combinatorial chemistry, these concentrators incorporate an intuitive programmable user display for enhanced usability.
Marca: Thermo Scientific™ SPD130DLX-230
Descripción
Evaporate strong acids, bases and aggressive organic solvents with the Thermo Scientific™ SpeedVac Modular Vacuum Concentrators. Approved for combinatorial chemistry, these concentrators incorporate an intuitive programmable user display for enhanced usability.
SDP130DLX es un concentrador de vacío de alta capacidad que se puede utilizar con una amplia variedad de disolventes y ofrece resistencia a TFA, DSMO y otros disolventes agresivos utilizados en aplicaciones de química combinatoria. Para facilitar el pedido, puede solicitarlo en kits.
Características de SPD130DLX:
- Cámara profunda de aluminio con revestimiento de PTFE estándar
- Cubierta con cierre de seguridad
- Mecanismo de sujeción de la tapa
- Cubierta de seguridad en vidrio radiante que mejora el tiempo de secado aplicando calor IR radiante a las muestras (SPD130DLX)
- Conductos y tubos en PTFE
- Colector de dos válvulas con válvula de descarga automática incorporada
- Pantalla de tiempo/temperatura que incorpora teclado táctil con interruptores de membrana
- Tres programas predefinidos por aplicación y tres programas definidos por el usuario disponibles
- Tiempos de secado variables de 35° a 80 °C en incrementos de cinco grados
- Ejecución sincronizada manual/automática
Disolventes y combinaciones de disolventes:
- Acetona
- Cloroformo
- Etil acetato
- Hexano
- Cloruro de metileno
SPD 130DLX P1 incluye:
- Concentrador SpeedVac
- Trampa de vapor refrigerada a temperatura ultrabaja de - 105 °C
- Bomba de 4 cabezas de etilenotetrafluoretileno/perfluoroalcoxialcano sin aceite OFP400
- Rotor de 64 × 1,5 ml (RH64-11)
- Vacuómetro digital
- Kit de trampa química para utilizar con cartucho desechable
- Kit de tubos y conexiones, incluidos tubos de vacío transparente de pared gruesa de 10 cm (4”)
- Frasco de condensación de vidrio
- Fluido de transferencia térmica CryoCool™ (1 l)
Especificaciones
RC de gran capacidad | |
Lista UL según los requisitos estadounidenses y canadienses.Marcado CE | |
Concentrador de vacío SpeedVac SPD130DLX |
Concentrador SpeedVac | |
Aluminio con revestimiento de PTFE | |
230 V/50 Hz |