Learn More
Thermo Scientific™ Carro Deluxe Savant™ DNA SpeedVac™
Mejore la funcionalidad de los concentradores Savant DNA SpeedVac con estos accesorios variados para concentradores Savant DNA SpeedVac.
Marca: Thermo Scientific™ ANS121
59.95 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Mejore la funcionalidad de los concentradores Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ con los accesorios de concentradores Savant™ SpeedVac™ .
Especificaciones
Solución neutralizante de amoníaco (Oligo Prep) | |
Solución neutralizante de amoníaco | |
Todas las unidades SpeedVac™ | |
ANS121 |
Seguridad y manipulación
- Neutralizing Solution
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P331-NO provocar el vómito.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337-Si persiste la irritación ocular:.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: citric acid monohydrate, dimethylpolysiloxane, D-limonene, thymol blue