Learn More
Fisherbrand™ Barras de agitación magnética Saturn
Gira de forma eficaz para agitar los polvos fácilmente sin calarse
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Revestimiento de PTFE con certificación de la FDA
- Una esfera grande en el centro de la barra levanta los extremos al tiempo que gira y, para reducir el área de contacto de la superficie, permite que la barra gire con un arrastre disminuido, como haría un anillo pivotante
- Esterilizable en autoclave con vapor a 121 °C (250 °F)
- Para su uso en recipientes redondos o de fondo plano
Especificaciones
1,57 in | |
Unidad | |
Recipientes de fondo plano o redondo | |
FDA | |
Esférica, Cilíndrico |
Centro esférico con aletas rectas y cilíndricas | |
Imán | |
Sí | |
40 mm |