Learn More
Sartorius Columnas de centrifugación Vivapure™ S Maxi H IEX
Dispositivos centrífugos listos para usar basados en la tecnología Adsorber de membrana de Sartobind como su matriz de cromatografía
Marca: Sartorius VS-IX20SH08
Detalles adicionales : Peso : 0.75000kg
Descripción
Las columnas de centrifugación Vivapure IEX hacen que la purificación de proteínas sea tan fácil como la filtración. Los dispositivos están listos para su uso y no corren el riesgo de que se sequen. Para muchas aplicaciones de purificación de proteínas, pueden sustituir la cromatografía de columnas tediosa y que requiere mucho tiempo. El protocolo rápido 1-2-3 unión-lavado-elución se presta especialmente a las aplicaciones de cribado, donde muchas muestras diferentes se procesan en paralelo.
- Columnas de centrifugado rápido
- Fáciles y listas para su uso
- Ideal para procesamiento paralelo
- Preparación de la muestra anterior a 1-D o 2-D página
- Exploración de purificación de una proteína desconocida
- Eliminación de endotoxinas de anticuerpos monoclonales
- Preparación de la moiedad de la hemo a partir de la proteína que contiene la hemo para análisis funcional
- Pulido de proteínas etiquetadas con His
- Purificación general de proteínas
- Eliminación de detergentes de soluciones de proteínas
- Purificación de anticuerpos de suero, ascitis o sobrenadante de cultivo tisular
- Establecer un protocolo de purificación/prepurificación para una proteína dada
- Preparación de muestras para HPLC/FPLC
- Purificación de proteínas ligadas a membrana
Especificaciones
2700 μl | |
Polipropileno | |
Celulosa regenerada estabilizada | |
Fraccionamiento de muestras a gran escala, purificación/concentración de proteínas en un paso, pulido de la proteína marcada con His |
19 mL | |
3-5 μm | |
8/Paq. | |
Columna de centrifugación de intercambio iónico |