Learn More
Sartorius Concentradores estáticos 10/20 Vivapore
Ideal para la concentración o purificación de laboratorio de uso general antes de un análisis posterior.
Marca: Sartorius VP2001
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Descripción
Vivapore 10/20 es un concentrador de sobremesa listo para usar para muestras de hasta 20 ml. Sin necesidad de equipo adicional, presión o fuente de vacío, la absorción de disolventes es la técnica de concentración más económica y fácil de usar disponible para aplicaciones de investigación clínica y general. Basta con llenar la unidad con la solución que se va a concentrar, esperar a que se alcance el nivel de concentración deseado y luego pipetear la muestra concentrada desde el depósito de punto muerto en la parte inferior del concentrador. La concentración de Vivapore es especialmente adecuada para muestras que son sensibles a las fuerzas de cizallamiento o a la tensión inducida por la presión o que requieren procesamiento en un entorno de sala fría. Los concentradores estáticos Vivapore se ofrecen como cámaras separadas junto con soportes de plástico desechables para un máximo de cuatro unidades. Al contrario que otros productos más grandes con múltiples canales de concentración adyacentes, no existe riesgo de contaminación cruzada entre las unidades individuales de Vivapore. Vivapore 10/20 se utiliza con frecuencia para la concentración de orina y el posterior análisis de las proteínas de Bence-Jones por electroforesis en gel. Cada unidad tiene una membrana de PES de 7.500 MWCO.
- Concentración de la muestra sin equipo adicional
- Membranas de alto caudal.
- Cámaras separadas/sin contaminación cruzada
- Proceso de concentración muy suave
- Hasta 20 ml de volumen de muestra
- Opción de desalado/diafiltración
Especificaciones
Poliestersulfona (PES) | |
28 cm2 | |
30/paq. |
7500 Da | |
Soporte; pipetas de recuperación | |
De 2 a 10 ml, 20 ml |