Learn More
Sartorius Dehydrated Media Pads in Petri Dishes with Matching Membrane Filters
Conjuntos de almohadillas de nutrientes: almohadillas de medios deshidratados en placas de Petri, preesterilizadas, junto con filtros de membrana adecuados para un control de calidad microbiológica económico y que ahorra tiempo.Ningún otro medio de cultivo listo para usar garantiza resultados de alta calidad y reproducibles hasta 24 meses.
Marca: Sartorius 14078--50------N
232.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23270" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
Los conjuntos de almohadillas de nutrientes Sartorius se llevan utilizando con éxito en el método de filtro de membrana desde hace más de 30 años. Prácticas y fáciles de manejar, las almohadillas de nutrientes reducen el trabajo y simplifican muchos procedimientos de pruebas microbiológicas. Los microorganismos requieren el medio de cultivo adecuado para un crecimiento óptimo. Los conjuntos de almohadillas de nutrientes son medios de cultivo estériles y deshidratados. Una vez que se humedecen con 3 - 3,5 ml de agua estéril y desmineralizada (o pura), están listos para su uso inmediatamente. El nivel de humedad es óptimo cuando puede verse un exceso de agua alrededor del conjunto de almohadillas de nutrientes (NPS). La caja del NPS estándar contiene 100 almohadillas de nutrientes estériles, cada una de las cuales se inserta individualmente en una placa de Petri y se esteriliza. Diez de cada una de estas placas de Petri están selladas en una bolsa de aluminio. Este embalaje especial en bolsas protege los componentes sensibles de la fórmula de la almohadilla de nutrientes durante el transporte y el almacenamiento de las fluctuaciones de humedad y temperatura. Como resultado, queda garantizada la alta calidad de nuestro NPS durante toda su vida útil hasta 24 meses. Esto hace que los conjuntos de almohadillas de nutrientes Sartorius sean únicos: Ningún otro medio de cultivo listo para usar en todo el mundo garantiza resultados de alta calidad y reproducibles hasta 24 meses.
Cumplimiento de las normas internacionales: Actualmente, Sartorius ofrece más de 30 tipos diferentes de conjuntos de almohadillas de nutrientes para satisfacer los diversos requisitos del análisis microbiológicos. Además de la directiva europea sobre agua potable, cumplen con otras normativas y recomendaciones internacionales: farmacopeas internacionales, normas DIN e ISO, normas americanas sobre agua y los alimentos, normas sobre agua mineral, directrices sobre cervecerías, como MEBAC o EBC, así como recomendaciones de la industria alimentaria, como LMBG, NCA e ICUMSA, etc.
Incluye filtros de membrana: Todos los tipos de conjuntos de almohadillas de nutrientes se suministran con los filtros de membrana apropiados, que también se envasan individualmente de forma estéril. Los conjuntos de almohadillas de nutrientes también están disponibles con los filtros de membrana Microart™ e.motion, que están diseñados especialmente para el dispensador Microart™ e.motion y que se pueden insertar convenientemente. Los filtros de membrana se extraen automáticamente de su envase estéril. Todos los filtros de membrana, diseñados para cumplir con los requisitos especiales de detección microbiana, están disponibles con un diámetro de 47 o 50 mm. Almacenamiento sin problemas hasta 24 meses. Cumplimiento de las normas y referencias internacionales. Guía de validación disponible; gran versatilidad; múltiples aplicaciones. Económico: sin necesidad de tareas laboriosas y prolongadas de preparación de medios de nutrientes (esterilización, limpieza, etc.). Fácil manejo: sin necesidad de un equipo completo de pruebas microbiológicas.
Especificaciones
Deshidratado | |
Conjunto de almohadillas de nutrientes | |
1,85 in | |
4,7 cm |