Learn More
Sartorius Papeles de filtro de grado 392
Se utiliza para análisis cuantitativos y gravimétricos, así como para la filtración por presión o en vacío. Están hechos 100 % de algodón con αun contenido de -celulosa del> 98 % y se lavan con ácido para hacer los papeles sin cenizas y lograr una alta pureza.
Marca: Sartorius FT-3-105-240
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Sin ceniza (contenido de ceniza del ≤0,01 % según DIN 540370)
- Con resistencia a la humedad
- Caja codificada por colores para facilitar la selección
Especificaciones
Rojo | |
De 5 a 8 μm | |
392 | |
0,17 mm |
Disco | |
50 s | |
100/paq. | |
240 mm |