Learn More
Sartorius Papeles de filtro de grado 390
Se utiliza para análisis cuantitativos y gravimétricos, así como para la filtración por presión o en vacío.Fabricados en 100 % algodón con αun contenido de celulosa de >98 % y se lavan con ácido para hacer los papeles sin cenizas y lograr una alta pureza.
Marca: Sartorius FT-3-103-055
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Sin ceniza (contenido de ceniza ≤ 0,01 % según DIN 540370)
- Con resistencia a la humedad
- Caja codificada por colores para facilitar la selección
Especificaciones
Verde | |
De 3 a 5 μm | |
390 | |
0,16 mm |
Disco | |
De 100 s | |
100/paq. | |
55 mm |