Learn More
Sartorius Filtros de membrana con surcos grabados de policarbonato
Fabricados con una película de policarbonato de grado superior mediante la tecnología de seguimiento de grabado.
Marca: Sartorius 23007--47------N
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
La membrana con surcos grabados de policarbonato retiene partículas en su superficie. Su estructura de poros capilares es uniforme y precisa, con una distribución estrecha de tamaño de poro. Las membranas con surcos grabados son una opción excelente para el fraccionamiento preciso de partículas debido a su superficie plana y suave que da como resultado una alta visibilidad de partículas. La tecnología de surcos grabados ofrece distintas ventajas de rendimiento al usuario cuando se necesitan una excelente captura de superficie y una alta visibilidad de las muestras. Aplicaciones: Análisis de partículas, microscopía de epifluorescencia, clarificación de líquidos, citología, biología celular, bioensayos, microbiología del agua, análisis medioambiental.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
0,2 μm | |
100/paq. | |
47 mm |
Policarbonato con surcos grabados (PCTE) | |
Análisis de partículas; microscopía de epifluorescencia; clarificación de líquidos; citología; biología celular; bioensayos; microbiología del agua; análisis medioambiental. | |
23-27 μm |