Learn More
Sartorius Filtros de jeringa Minisart™ SRP
Diseñados para la ultralimpieza de muestras de pequeño volumen para el análisis de HPLC o GC. Los filtros de jeringa Sartorius Minisart™ SRP son unidades de filtración de un solo uso con una membrana de PTFE resistente a productos químicos y salida Luer Slip macho. Disponibles en filtros con diámetro de 4, 15 y 25 mm con poros de 0.2 o 0.45 μm.
Marca: Sartorius 17574----------K
129.75 EUR hasta el 2024-05-06
Use el código promocional "21711" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Para la ultralimpieza simple, rápida y fiable de muestras de pequeño volumen para el análisis HPLC o GC.Los filtros de jeringa SRP Sartorius Minisart™ son unidades de filtración de un solo uso con una membrana de PTFE químicamente resistente y una salida de deslizamiento Luer macho.Disponible en filtros de 4, 15 y 25 mm de diámetro con poros de 0,2 o 0,45 µm.
Ultralimpieza simple, rápida y fiable- Cuentan con una membrana de PTFE hidrófoba sin revestimiento que es químicamente inerte
- Ideal para filtrar muestras de pequeño volumen que se van a utilizar en análisis de HPLC o GC
- Químicamente resistente para la compatibilidad con disolventes (por ejemplo, acetona, dimetilformamida y DMSO) o líquidos acuosos agresivos
- Las unidades están casi libres de lixiviados y extraíbles, y filtran de forma fiable sin fugas
- Baja adsorción de analitos y máxima compatibilidad química
- Proporciona una esterilización rápida con caudales altos en una entrada baja presiones
- Las unidades completas de un solo uso están listas para usar y son fáciles de manejar
- Entrada Luer Lock hembra con conectores de salida Luer Slip macho
- Calidad probada y probado al 100 % durante la fabricación
- Opción estéril (óxido de etileno) disponible
Especificaciones
Sí | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
No estéril | |
Para la ultralimpieza simple, rápida y fiable de muestras de pequeño volumen para el análisis HPLC o GC. | |
Polipropileno | |
Luer-Slip macho | |
50/paq. | |
15 mm |
Hidrófoba | |
0,45 μm | |
1,9 cm2 | |
10 μl | |
Luer Lock hembra | |
4.5bar | |
Filtro de jeringa |