Learn More
Sartorius Filtros de jeringa Minisart™ HY: No estériles
Para una filtración rápida de pequeño volumen de muestras tanto acuosas como basadas en disolventes con la máxima comodidad del usuario.
Marca:  Sartorius 1776B----------K
87.01 EUR hasta el 2024-05-06
Use el código promocional "21711" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11786035
  • 130.00€ / paquete de 50
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para una filtración rápida de pequeño volumen de muestras tanto acuosas como basadas en disolventes con la máxima comodidad del usuario.
Las unidades listas para usar, que ofrecen caudales a bajas presiones de entrada, hacen posible una filtración rápida. Instalado en una jeringa estándar.
  • Eliminación de partículas
  • Facilidad de uso
  • Calidad demostrada
  • 100 % probadas durante la fabricación.
Especificaciones
Especificaciones
0,2 μm
Para una filtración rápida de pequeño volumen de muestras tanto acuosos como basadas en disolventes con la máxima comodidad del usuario
50/paq.
15 mm
Poliamida (nailon)
No estéril
Luer-Slip
Filtro de jeringa
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers