Learn More
Sartorius Filtros de jeringa Minisart™ HY: No estériles
Para una filtración rápida de pequeño volumen de muestras tanto acuosas como basadas en disolventes con la máxima comodidad del usuario.
Marca: Sartorius 1784B----------K
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Para una filtración rápida de pequeño volumen de muestras tanto acuosas como basadas en disolventes con la máxima comodidad del usuario.
Las unidades listas para usar, que ofrecen caudales a bajas presiones de entrada, hacen posible una filtración rápida. Instalado en una jeringa estándar.
- Eliminación de partículas
- Facilidad de uso
- Calidad demostrada
- 100 % probadas durante la fabricación.
Especificaciones
Sí | |
Filtro de poliamida (nailon), prefiltro de fibra de vidrio | |
No estéril | |
Luer-Slip | |
Filtro de jeringa |
Filtro de poliamida (nailon), prefiltro de fibra de vidrio | |
0,2 μm | |
Para una filtración rápida de pequeño volumen de muestras tanto acuosos como basadas en disolventes con la máxima comodidad del usuario | |
500/paq. | |
25 mm |