Learn More
Sartorius Filtro de jeringa Minisart™ NML no estéril
Proporcionan una filtración rápida y fiable de volúmenes pequeños a medianos, junto con unidades de filtro listas para su conexión. Los filtros de jeringa no estériles Sartorius Minisart™ NML eliminan el laborioso trabajo preparatorio, como el cambio del filtro y la limpieza del sistema de filtración.
Marca: Sartorius 16555----------Q
803.34 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.45700kg
Descripción
Proporcionan una filtración rápida y fiable de volúmenes pequeños a medianos, junto con unidades de filtro listas para su conexión.Los filtros de jeringa no estériles Sartorius Minisart™ NML eliminan el laborioso trabajo preparatorio, como el cambio del filtro y la limpieza del sistema de filtración.
Filtración rápida y fiable de volúmenes pequeños a medianos, gracias a las unidades de filtración listas para su conexión que eliminan el laborioso trabajo preparatorio, como el cambio del filtro o la limpieza del sistema de filtración. Estas unidades de ahorro de mano de obra se utilizan para una gran variedad de aplicaciones: limpieza de muestras, eliminación de partículas y filtración estéril.
- Prácticas y preparadas para su uso
- Facilidad de uso:
- Calidad demostrada
- Opción económica
- Disponible en una amplia variedad de modelos
- 100 % probadas durante la fabricación.
Especificaciones
Amarillo | |
Sí | |
0,45 μm caudal elevado | |
6,2 cm2 | |
Polímero de estireno-butadieno metacrilato (MBS) | |
Luer Lock macho | |
No | |
50 °C | |
310 x 260 x 130 mm |
Hidrófilo | |
Acetato de celulosa sin surfactantes | |
No estériles | |
0,15 mL | |
Luer Lock hembra | |
No estériles, embalaje a granel | |
Paquete de 500 | |
Filtro de jeringas NML | |
28 mm |