Learn More
Sartorius Filtros de jeringa de caudal alto (HF) Minisart™
Diseñados para la filtración rápida y fiable de volúmenes pequeños a medianos. Los filtros de jeringa de flujo alto (HF) Sartorius Minisart™ son unidades completas y listas para conectar con una membrana de PES de flujo alto. Estos filtros de 28 mm están disponibles en versiones estériles y no estériles, con un tamaño de poro de 0.2 o 0.45 μm.
Marca: Sartorius 16532----------Q
816.26 EUR hasta el 2024-05-06
Use el código promocional "21711" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.42100kg
Descripción
Diseñados para la filtración rápida y fiable de volúmenes pequeños a medianos.Los filtros de jeringa de flujo alto (HF) Sartorius Minisart™ son unidades completas y listas para conectar con una membrana de PES de flujo alto.Estos filtros de 28 mm están disponibles en opciones estériles y no estériles, con un tamaño de poro de 0,2 o 0,45 µm.
Filtración rápida, fiable y estéril- Proporciona un caudal excelente a bajas presiones de entrada
- Ideal para una amplia variedad de aplicaciones: Filtración estéril, eliminación de partículas y ultra-limpieza
- Cuenta con membranas de Polietersulfona (PES) de alta calidad
- La estructura asimétrica de la membrana se comporta casi como un prefiltro
- Admite soluciones con un pH de 1–13
- Se pueden esterilizar con óxido de etileno (ETO) o por radiación gamma
- Adecuados para la fijación adhesiva y el ensamblaje de tubos
- La carcasa acrílica de uso médico (MBS) está prácticamente libre de lixiviados y extraíbles
- Filtra de forma fiable volúmenes pequeños a medianos sin fugas
- Entrada Luer Lock hembra con opción de cierre Luer macho o salida Luer Slip macho
- Las unidades de filtro completas y listas para conectar son fáciles de manejar
- Elimina el trabajo de preparación que requiere mucho tiempo (por ejemplo, cambiar el filtro, limpiar el sistema de filtración)
- Las unidades desechables de un solo uso son una opción económica
- Calidad probada y probado al 100 % durante la fabricación
- Opciones estériles (óxido de etileno) y no estériles
Especificaciones
Royal Blue | |
Poliestersulfona (PES) | |
No estéril | |
Para filtración fiable y estéril de pequeños a medianos volúmenes | |
MBS | |
Luer Lock macho | |
500/paq. | |
28 mm |
Sí | |
0,2 μm | |
6,45 cm2 | |
0,15 mL | |
Luer Lock hembra | |
6.0 bar | |
Filtro de jeringa |