Learn More
Sartorius Filtros de membrana de nitrato de celulosa estéril con rejilla: 0.45μm
Ensure quality control in microbiological filtering. Sartorius Gridded Sterile Cellulose Nitrate Membrane Filters, 0.45μm are single-packed membranes with colored grids for colony counting, particle testing and microscopy. The 0.45μm pore size is made in accordance with ISO 7704. Choose from two diameters and quantities in a range of filter/grid color combinations.
Marca:  Sartorius 13806--47----ACN
141.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23270" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10109140
  • 152.74€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Garantice el control de calidad en el filtrado microbiológico.Los filtros de membrana de nitrato de celulosa estéril con rejilla Sartorius de 0,45 μm son membranas envasadas individualmente con rejillas de colores para recuento de colonias, pruebas de partículas y microscopía.El tamaño de poro de 0,45 μm se ha fabricado de acuerdo con ISO 7704.Elija entre dos diámetros y cantidades en una amplia gama de combinaciones de colores de rejilla/filtro.
Filtros estériles, envasados individualmente para un estricto control de calidad
  • Preesterilizados mediante radiación gamma a 25 kGray
  • Listos para su uso para ahorrar tiempo de preparación
  • Evita la contaminación de los filtros restantes en envases abiertos
  • La identificación de filtro y el número de lote están impresos en cada sobre individual
  • Fabricados de acuerdo con ISO 7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 9308-1 y EN 12780
  • Se comprueba cada membrana para garantizar:
    • No resulta dañada en modo alguno
    • Se ha colocado correctamente sin deslizamiento bajo el sellado del borde
    • Está libre de partículas
    • Cada sobre tiene letras legibles
Membranas de nitrato de celulosa de alta calidad
  • Retención de partículas definida y unas tasas de recuperación extraordinarias y fiables de microorganismos
  • Los filtros de nitrato de celulosa (ésteres de celulosa mixta) combinan altos caudales con un crecimiento óptimo de colonias
  • Las rejillas de diversos colores dividen el área de filtración en cuadrados y proporcionan el mejor contraste de color posible
    • Permite un recuento e identificación sencillos y fiables de colonias y partículas
    • No influye en el crecimiento de bacterias y microcolonias
  • Los filtros de 0,45 μm se han fabricado de acuerdo con las normas ISO 7704.
  • Disponibles en diámetros de 47 y 50 mm (1,9 y 2,0  pulg)
Especificaciones
Especificaciones
Verde
Nitrato de celulosa
0,45 μm
Para recuento de colonias; pruebas de esterilidad; recuento de partículas; microscopía
Hidrófilo
Cuadriculado
Filtro de membrana
Membrana
Nitrato de celulosa
Estéril
Verde oscuro
100/paq.
47 mm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose