Learn More
Sartorius Balanzas de precisión Cubis™ Essential
La elección correcta para usuarios que no realizan operaciones complejas y desean principalmente realizar un pesaje ultrapreciso
Marca: Sartorius MSE8201S-ED15
Detalles adicionales : Peso : 8.00000kg
Descripción
Características- Pantalla grande MS Cubis de cristal líquido y alto contraste
- Guía de menús fácil de entender con indicaciones de texto breves
- Teclas claramente estructuradas para una activación precisa de las funciones
- Software de apoyo para nivelación rápida
- Sólida tecnología de sistema de pesaje monolítico para ofrecer resultados de medición fiables
- Fácil calibración con isoCAL (calibración automática interna/función de ajuste)
- Platos de pesaje rectangulares de buenas dimensiones
- Interfaces de datos: USB y RS232C; hay disponibles 3 puertos opcionales como accesorio (Bluetooth, PS/2, RS232C)
- Elija entre 13 balanzas de laboratorio de alta calidad preconfiguradas Cubis, incluidas balanzas semimicro, analíticas, de precisión y de alta capacidad
Cortavientos
- Los modelos semimicro y analíticos (14-559-000, 001, 002) incluyen cortavientos con gran estabilidad mecánica y puertas móviles sin esfuerzo y silenciosas.
- Sin un molesto bastidor, para facilitar el acceso al plato de pesaje.
- Protegida contra influencias electrostáticas mediante un recubrimiento conductivo
Aplicaciones
Conversión de unidades, calibración automática isoCAL/función de ajuste, determinación de densidad (solo método de flotación),cálculos, promedios, formulación de peso neto/total, pesaje en porcentaje, recuento,
totalización
Especificaciones
8200 g | |
≤100 mg | |
Square | |
≤1 s | |
206 mm |
100 mg | |
MSE8201S-ED15 | |
≤50 mg | |
Balanza de precisión | |
206 mm |