Learn More
Sartorius Papeles de filtro de grado 388
Se utiliza para análisis cuantitativos y gravimétricos, así como para la filtración por presión o en vacío. Están hechos 100 % de algodón con αun contenido de -celulosa del> 98 % y se lavan con ácido para hacer los papeles sin cenizas y lograr una alta pureza.
Marca:  Sartorius FT-3-101-185
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10460473
  • 89.60€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Papeles de filtro de grado cuantitativo 388
  • Sin ceniza (contenido de ceniza del ≤0,01 % según DIN 540370)
  • Con resistencia a la humedad
  • Caja codificada por colores para facilitar la selección
Especificaciones
Especificaciones
Negra
De 10 a 15 μm
388
0,21 mm
Disco
10 s
100/paq.
185 mm