Learn More
Sartorius Papeles de filtro de grado 388
Se utiliza para análisis cuantitativos y gravimétricos, así como para la filtración por presión o en vacío. Están hechos 100 % de algodón con αun contenido de -celulosa del> 98 % y se lavan con ácido para hacer los papeles sin cenizas y lograr una alta pureza.
Marca: Sartorius FT-3-101-055
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Papeles de filtro de grado cuantitativo 388
- Sin ceniza (contenido de ceniza del ≤0,01 % según DIN 540370)
- Con resistencia a la humedad
- Caja codificada por colores para facilitar la selección
Especificaciones
Negra | |
De 10 a 15 μm | |
388 | |
0,21 mm |
Disco | |
10 s | |
100/paq. | |
55 mm |