Learn More
Sartorius Sistemas de filtro Sartolab™ P20 Plus
Filtre soluciones de cultivo de tejidos de forma rápida, económica y fiable. Los sistemas de filtro Sartorius Sartolab™ P20 Plus son unidades estériles y listas para utilizar. Una zona de filtración amplia y la desaireación automática garantizan altos caudales. Disponibles con membrana de PES o SFCA, con conectores diferentes o con un prefiltro para procesar hasta 10 l.
Marca: Sartorius 18058----------D
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Description
Filtre soluciones de cultivo de tejidos de forma rápida, económica y fiable.Los sistemas de filtro Sartorius Sartolab™ P20 Plus son unidades estériles y listas para utilizar.La zona de filtración amplia y la desaireación automática garantizan una alta velocidad de caudal.Disponibles con membrana de PES o SFCA, con conectores diferentes o con un prefiltro para procesar hasta 10 l.
El nuevo método para obtener una filtración estéril fiable- Unidad lista para usar con una área de filtración amplia (20 cm2) para una filtración rápida
- Esteriliza de forma rápida y fiable medios y soluciones acuosas con producciones óptimas
- Ventila automáticamente el aire atrapado a través de los orificios de ventilación protegidos con membrana de PTFE
- Relación entre rendimiento y precio extraordinariamente favorable para una solución rentable
- El volumen total filtrable a menudo se puede duplicar con un prefiltro de fibra de vidrio integrado sin aglutinante
- Construcción de gran calidad; cada lote se ha probado rigurosamente para garantizar la esterilidad y la integridad
Specifications
USP, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | |
Acetato de celulosa sin surfactante (SFCA) | |
Sterile | |
Filtración estéril fiable de soluciones de cultivo de tejidos | |
5 bar | |
Sin prefiltro, campana de carga | |
0,9 mL |
Luer lock/boquilla de manguera | |
0,2 μm | |
20 cm2 | |
3 bar | |
Paquete de 10 | |
De 100 ml a 10 l |