Learn More
Sartorius™ Cápsulas de filtro de membrana de acetato de celulosa con carcasa de polipropileno para cápsulas Sartobran™
Ofrece mayor rendimiento del producto y unos resultados de filtración excepcionales gracias a la unión ultrabaja del material de la membrana de acetato de celulosa. Las cápsulas Sartorius™ Sartobran™ de 0.2 μm ofrecen unos resultados de filtración excelentes, especialmente con proteínas delicadas grandes con tensión de cizallamiento.
Marca: Sartorius™ 5231307H5--OO--B
Detalles adicionales : Peso : 0.44100kg
Descripción
Filtración estéril de productos de plasma y sangre y vacunas con acetato de celulosa (CA) con una membrana exclusiva con bajo nivel de unión. La unión ultrabaja del material de la membrana permite obtener el máximo rendimiento del producto y una filtración excepcional. Las proteínas delicadas grandes y con tensión de cizallamiento no pierden su estructura y función cuando se filtran a través de esta membrana especial, lo que mejora aún más el rendimiento del producto.- Alto rendimiento gracias a la ultrabaja adsorción inespecífica
- Excelentes resultados de filtración, especialmente con proteínas delicadas grandes con tensión de cizallamiento
- Rendimiento total excepcional, especialmente con productos de plasma y sangre
Especificaciones
Sí | |
0.2μm | |
Paquete de 5 |
Acetato de celulosa | |
Sterile | |
Cápsulas de filtro |