missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SARS-CoV-2 Membrane Glycoprotein Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Especificaciones
| Antígeno | SARS-CoV-2 Membrane Glycoprotein |
|---|---|
| Concentración | 580 μg/mL |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30234807
|
Proteintech
28882-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€ 349.00€ / 150 microlitros Ahorro 61.00€ 14% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30234816
|
Proteintech
28882-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€ 129.00€ / 20 microlitros Ahorro 16.00€ 11% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The SARS-CoV-2 Membrane Glycoprotein antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of virus SARS-CoV-2 Membrane Glycoprotein. This antibody recognizes virus antigen. The SARS-CoV-2 Membrane Glycoprotein antibody has been validated for the following applications: ELISA analysis.Especificaciones
| SARS-CoV-2 Membrane Glycoprotein | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Virus | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. |
| 580 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 43740571 | |
| IgG | |
| Antigen affinity purification | |
| Polyclonal Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto