Learn More
SARS-CoV-2 Membrane Glycoprotein Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30234807 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30234807 150 μL 150 microlitros
30234816 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30234807
Marca: Proteintech 288821AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The SARS-CoV-2 Membrane Glycoprotein antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of virus SARS-CoV-2 Membrane Glycoprotein. This antibody recognizes virus antigen. The SARS-CoV-2 Membrane Glycoprotein antibody has been validated for the following applications: ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno SARS-CoV-2 Membrane Glycoprotein
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 580 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 43740571
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG